Merck
KPHLS1TTT1
Millipore
Durapore® 0,45 µm, Opticap® XLT Cápsula
Opticap® XLT 10, cartridge nominal length 14.8 in. (37.6 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
Seleccione un Tamaño
1 PKG
Preguntar
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
Preguntar
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Materiales
polyester support
polyethylene support
polypropylene filter
polypropylene housing
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
esterilidad
sterile; irradiated
Línea del producto
Opticap® XLT 10
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Opticap®
Parámetros
≤15.0 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4-40 °C (Reverse:)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward:)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
técnicas
bioburden reduction: suitable
longitud nominal del cartucho
14.8 in. (37.6 cm)
L unidad
37.6 cm (14.8 in.)
Tamaño de la unidad
10 in.
diám. del filtro
4.2 in. (10.7 cm)
Área de filtración del filtro
0.62 m2
diám. conexión a entrada
1-1/2 in.
Anchura de entrada a salida
37.6 cm (14.8 in.)
diám. conexión a salida
1-1/2 in.
impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.45 μm pore size
punto de burbuja
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
Adaptador
1/4 in. fitting (vent/drain hose barb with double O-ring seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Descripción general
Device Configuration: Capsule
Nota de preparación
Sterilization Method:
Minimum sterilization up to 25 kGy. 3 autoclave cycles of 60min at 3°C; not in-line steam sterilizable
Nota de análisis
Gravimetric Extractables: ≤ 25 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥ 1500 mL
Otras notas
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation section of Opticap® XL Capsules and Opticap® XLT Capsules user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.