KHVEA2TTT1
Millipore Express® SHR with prefilter 0.5/0.1µm, Opticap® XLT 20 Capsule
Fittings 1-1/2 in. TC, Autoclavable
Sinónimos:
Opticap Autoclavable XLT 20 Millipore Express SHR with Prefilter 0.5/0.1 μm 1-1/2 in. TC
Seleccione un Tamaño
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Seleccione un Tamaño
About This Item
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Productos recomendados
Nombre del producto
Millipore Express® SHRP, Opticap® XLT Capsule, inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XLT 20, pore size 0.5/0.1 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
Materiales
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Línea del producto
Opticap® XLT 20
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore Express®
Parámetros
≤54.2 mL/min air diffusion at 3.45 bar (50 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
técnicas
sterile filtration: suitable
Longitud
62.5 cm (24.6 in.)
Anchura
7.8 in.
longitud nominal del cartucho
20 in. (50 cm)
Diámetro
10.7 cm (4.2 in.)
filtración área
0.98 m2
diám. conexión a entrada
1.5 in.
An entrada a salida
15.2 cm (6.0 in.)
diám. conexión a salida
1.5 in.
impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matriz
Millipore Express® SHR (w/Prefilter)
pore size
0.5/0.1 μm pore size
punto de burbuja
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
Adaptador
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Descripción general
Envase
Otras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Nota de preparación
3 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable
Nota de análisis
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
After sterilization and a controlled water flush of 40 L, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64> at 25 °C.
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.