Documentos clave
IT5SP0003
Millipore
Pieza de repuesto IT5, montaje HIM
Seleccione un Tamaño
1 EA
2580,00 €
2580,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
2580,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
2580,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Integritest®
Nivel de calidad
Altura
203 mm
8 in.
Anchura
8 in.
Profundidad
8 in.
peso
64 oz
compatibilidad
for use with INTEGRITEST® 5
temp. de almacenamiento
10-30°C
Información legal
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany