Saltar a
IPAKGARD1
Cartucho de pretratamiento IPAK Gard® 3/ 5
For Milli-Q® IQ/IX 7003/05 and Milli-Q® EQ 7008/16 water systems to protect RO membranes. This product replaces IPAKGARA1.
Sinónimos:
Módulo de pretratamiento IPAK Gard 03/05
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 cartridge
Disponible para enviar HOYdesdeMerck Chemicals and LS SA
1150,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.21
1150,00 €
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
packaging
units of 1
manufacturer/tradename
Milli-Q®
storage condition
room temperature
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016 , for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005
shipped in
ambient
General description
El cartucho de pretratamiento IPAK Gard® 3/5 protege la membrana de ósmosis inversa (RO) al eliminar con eficacia los contaminantes del agua como el cloro libre, los coloides, las partículas y los minerales del agua potable.
Las tecnologías de purificación abarcan el carbón activado para eliminar el cloro libre y un filtro plegado para la eliminación de partículas y coloides. Este cartucho de pretratamiento mejora el rendimiento de su sistema y prolonga su vida útil.
Application
  • Para los sistemas Milli-Q® IQ/IX 7003/05 y EQ 7008/16.
  • Protege de manera óptima las membranas de RO del cloro libre, los coloides, las partículas y los minerales que se encuentran en el agua de alimentación potable.
  • Mejora el rendimiento y la vida útil del sistema.
Features and Benefits
  • El filtro plegado elimina partículas y coloides, y el bloque de carbón activado elimina el cloro libre del agua potable para garantizar el rendimiento de la membrana de RO a lo largo de los años.
  • La etiqueta e-Sure permite la conexión RFID con el sistema, para una supervisión perfecta del estado de los fungibles, la gestión de los datos y una trazabilidad completa.
  • Se suministra con un tapón de drenaje para eliminar el exceso de agua y reducir el peso del cartucho agotado en su eliminación.
  • El 63% de los proveedores de repuestos cuentan con la certificación de sistema de gestión medioambiental ISO 14001.
Legal Information
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)