IHCR1001-6
Anti-Neuron-Specific Nuclear Protein Antibody, prediluted, clone A60
clone A60, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
NeuN
Seleccione un Tamaño
395,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
395,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
A60, monoclonal
reactividad de especies
pig, mouse, avian, salamander, rat, primate, human, vertebrates, chicken, ferret
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RBFOX3(146713)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Pretreatment: Heat Induced Epitope Retrieval (HIER). Recommend Citrate Buffer, pH 6.0 (Cat. No. 21545). No signal was detected without Epitope retrieval.
Incubation: 30 minutes with IHC Select Detection Kits.
NeuN, has been prediluted for use as the primary antibody with Chemicon′s IHC Select Detection Kits and Protocols (Catalog Nos. DAB050, DET-HP1000, APR050, and DET-APR1000), but other supplier′s IHC detection systems may be used. For optimized protocol details, visit www.chemicon.com and select the protocols link under Cat. No.IHCR1001-6.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable