Documentos clave
HX0627
Supelco
Hydrofluoric Acid
OmniTrace
Sinónimos:
Hydrogen Fluoride, Fluoric Acid
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
El producto HX0627 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
for inorganic trace analysis
Nivel de calidad
Formulario
liquid
concentración
≥50-70% in hydrofluoric acid
pH
(at 20 °C (68 °F)strongly acid)
bp
106 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
solubilidad
soluble (Water: Soluble)
densidad
1.16 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
F
InChI
InChI=1S/FH/h1H
Clave InChI
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
OmniTrace
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable