HVLP08050
Durapore® Membrane Filter, 0.45µm
0.45 µm pore size, hydrophilic PVDF, 80 mm membrane
Sinónimos:
80mm Membrane Filter, Durapore® membranes, Hydrophilic PVDF Membrane Filter
Seleccione un Tamaño
368,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
368,00 €
Productos recomendados
Materiales
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Durapore®
Millipore
Parámetros
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
diám. del filtro
80 mm
grosor
125 μm
extraíbles gravimétricos
0.5%
índice de refracción
n/D 1.42
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.45 μm pore size
70 % porosity
punto de burbuja
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Filter Type: Screen filter
Aplicación
Características y beneficios
- Available in several pore sizes (both hydrophilic and hydrophobic varieties) to suit your application needs
- Durapore® membrane filters have very low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery