Documentos clave
HTS037RTA
Sigma-Aldrich
Ready-to-Assay PAR2 Protease Activate
Seleccione un Tamaño
HTS037RTA
596,00 €
596,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
HTS037RTA
596,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
596,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable