Documentos clave
HNWP09000
Millipore
Membrana de filtración de nailon, tamaño de poro 0,45 μm
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Nylon Net Filter
Seleccione un Tamaño
100 EA
516,00 €
516,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
516,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
516,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
Nylon membrane
plain filter
white filter
descripción
0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 90 mm diameter
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Diámetro
90 mm
diám. del filtro
90 mm
tamaño de poro
0.45 μm pore size
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Filter Code: HPWP
Aplicación
0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 90 mm diameter