Documentos clave
HGTC150T0
Millipore
Cartridge Housing Sanitary Gaskets 1-1/2 in. PTFE-encapsulated fluoroelastomer
Seleccione un Tamaño
10 EA
55,00 €
55,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
55,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161525
eCl@ss:
32031603
55,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
fluoroelastomer (PTFE-encapsulated)
Diámetro
1.5 in.
compatibilidad
for use with Series 2000 Sanitary Cartridge Housings