Documentos clave
HG000C74
Millipore
m-Endo Agar Les
pH 7.2±0.2 (25 °C)
About This Item
Código UNSPSC:
12352111
composición
Agar, 15.0 g/L
Basic Fuchsin, 0.8 g/L
di-Potassium Hydrogen Phosphate, 3.3 g/L
Lactose, 9.4 g/L
Peptone, 3.7 g/L
Potassium Dihydrogen Phosphate, 1.0 g/L
Sodium Chloride, 3.7 g/L
Sodium Deoxycholate, 0.1 g/L
Sodium Lauryl Sulphate, 0.05 g/L
Sodium Sulphate, 1.6 g/L
Tryptone, 3.7 g/L
Tryptose, 7.5 g/L
Yeast Extract, 1.2 g/L
envase
poly bottle of 12 × 500 g (HG000C74.500)
pH
7.2±0.2 (25 °C)
temp. de almacenamiento
15-25°C
Aplicación
A selective culture medium for the enumeration of coliforms in water, using a membrane filter method.
Nota de preparación
To ensure complete solution of basic fuchsin, prepare medium as follows: Suspend 51g in 1 litre demineralised water. Add 20ml ethanol and stand for 10 minutes. Boil until agar is dissolved. Pour into plates. Store away from light at 4°C.
Do not Autoclave or Overheat
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)