Documentos clave
HG000C24
Millipore
Nutrient Broth
pH 7.1±0.2 (25 °C, after autoclaving)
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
composición
Meat Extract, 1.0 g/L
Peptone, 5.0 g/L
Sodium Chloride, 8.0 g/L
Yeast Extract, 2.0 g/L
envase
poly bottle of 12 × 500 g (HG000C24.500)
pH
7.1±0.2 (25 °C, after autoclaving)
temp. de almacenamiento
15-25°C
Aplicación
A general purpose medium suitable for the cultivation of a wide range of non-fastidious micro-organisms.
Nota de preparación
Suspend 16g in 1 litre demineralised water. Mix well and dispense into final containers. Autoclave at 121°C for 15 minutes.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3