HCYTAAB-17K
MILLIPLEX® Human Cytokine Autoantibody Panel
About This Item
Productos recomendados
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Milliplex®
técnicas
multiplexing: suitable
método de detección
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Envase
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Contenido relacionado
Multiplex analysis of autoantibodies, such as MILLIPLEX® multiplex assays, helps advance research by detecting multiple autoantibodies like cytokine autoantibodies, autoimmune autoantibodies, and cancer autoantibodies at once to give researchers a full picture of analyte concentrations.