Documentos clave
HCD8MAG15K17PMX
Millipore
Panel de microesferas magnéticas de células CD8+T humanas MILLIPLEX® 17analitos premezcladas -Análisis múltiple para inmunología
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Sinónimos:
Human CD8 T cell cytokine panel, Human cytokine multiplex kit, Luminex® human cytokine immunoassay, Millipore human cytokine panel
Seleccione un Tamaño
96 WELLS
4970,00 €
4970,00 €
Disponibilidad del producto: Recibirá una confirmación en cuanto se haya introducido el pedido en nuestro sistema.
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
96 WELLS
4970,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
4970,00 €
Disponibilidad del producto: Recibirá una confirmación en cuanto se haya introducido el pedido en nuestro sistema.
Solicitar más información
Nivel de calidad
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Milliplex®
assay range
standard curve range: 0.4-1,500 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 0.5-2,000 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 1-3,500 pg/mL
(MIP-1α)
standard curve range: 1-5,000 pg/mL
(Granzyme B)
standard curve range: 1-5,000 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 1-5,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 10-50,000 pg/mL
(Perforin)
standard curve range: 10-50,000 pg/mL
(sFasL)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(sCD137)
standard curve range: 2-7,500 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 2-7,500 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 20-100,000 pg/mL
(Granzyme A)
standard curve range: 4-15,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 400-1,650,000 pg/mL
(sFas)
standard curve range: 5-20,000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 7-30,000 pg/mL
(MIP-1β)
técnicas
multiplexing: suitable
compatibilidad
configured for Premixed
método de detección
fluorometric (Luminex xMAP)
Condiciones de envío
wet ice
Descripción general
Las células T CD8+ (también conocidas como células T citotóxicas, células T citolíticas y células T asesinas) pertenecen a un subgrupo de células T capaces de inducir la muerte de células somáticas o tumorales infectadas. Las células T que se unen débilmente a los autoantígenos del Complejo Principal de Histocompatibilidad (MHC) se seleccionan positivamente en las células T CD4+ o CD8+ monopositivas en el timo. Las células T CD8+ que sobreviven y maduran después de la activación se convierten en células citotóxicas, expresando receptores de células T (TCR) capaces de reconocer péptidos antigénicos específicos unidos a moléculas del MHC clase I y a la glucoproteína CD8. La afinidad entre la proteína CD8 y la molécula del MHC ayuda a mantener la célula T citotóxica y la diana estrechamente unidas durante la activación específica del antígeno. Una vez activadas, las células T CD8+ generalmente se clasifican por tener un papel citotóxico predefinido dentro del sistema inmunitario y experimentan una expansión clonal inducida por IL-2, lo que aumenta el número de células específicas para el antígeno diana. Las células T CD8+ se desplazan luego por todo el organismo en busca de células somáticas o tumorales positivas para el antígeno.
La plataforma Luminex® xMAP® utiliza un formato de inmunoanálisis con microesferas magnéticas para conseguir la velocidad y la sensibilidad ideales destinadas a cuantificar varios analitos simultáneamente, lo que mejora de manera notable la productividad al tiempo que conserva un valioso volumen de muestra.
Tipo de panel: Citocinas/quimiocinas
Especificidad
La reactividad cruzada entre los anticuerpos y cualquiera de los otros analitos de este panel es indetectable o insignificante.
Aplicación
  • Analitos: GM-CSF, sCD137, IFNγ, sFas, sFasL, Granzima A, Granzima B, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, MIP-1α, MIP-1β, TNF-α, perforina
  • Tipo de muestra recomendada: suero, plasma o lisado tisular/celular y sobrenadante de cultivo
  • Dilución recomendada de la muestra: pura
  • Tiempo de ejecución del análisis: Durante la noche
  • Categoría de investigación: Inflamación e inmunología
Almacenamiento y estabilidad
Almacenamiento recomendado para los componentes del kit a 2 - 8°C.
Otras notas
Sensibilidad: Consulte el protocolo del kit para conocer las sensibilidades de cada uno de los biomarcadores.
Información legal
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Visite la Librería de documentos
Ilana C van Rensburg et al.
Immunity, inflammation and disease, 5(1), 57-67 (2017-03-03)
Studies show that B-cells, in addition to producing antibodies and antigen-presentation, are able to produce cytokines as well. These include regulatory cytokines such as IL-10 by regulatory B-cells. Furthermore, a rare regulatory subset of B-cells have the potential to express
Ariana García-Ojalvo et al.
International wound journal, 16(6), 1294-1303 (2019-08-21)
Diabetic foot ulcer is one of the most frightened diabetic complications leading to amputation disability and early mortality. Diabetic wounds exhibit a complex networking of inflammatory cytokines, local proteases, and reactive oxygen and nitrogen species as a pathogenic polymicrobial biofilm
M Hernandez-Cedeño et al.
Cell stress & chaperones, 26(3), 515-525 (2021-02-26)
Hyperinflammation distinguishes COVID-19 patients who develop a slight disease or none, from those progressing to severe and critical conditions. CIGB-258 is a therapeutic option for the latter group of patients. This drug is an altered peptide ligand (APL) derived from
Sujita Sukumaran et al.
Cancer discovery, 8(8), 972-987 (2018-06-09)
The adoptive transfer of chimeric antigen receptor (CAR)-modified T cells has produced tumor responses even in patients with refractory diseases. However, the paucity of antigens that are tumor selective has resulted, on occasion, in "on-target, off-tumor" toxicities. To address this
Lee Kiang et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 59(8), 3767-3778 (2018-07-27)
Retinal detachment (RD) separates the retina from the underlying retinal pigment epithelium, resulting in a gradual degeneration of photoreceptor (PR) cells. It is known that RD also results in an inflammatory response, but its contribution to PR degeneration is unknown.