Documentos clave
HAWP0470M
Millipore
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,45 µm
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 50 pair
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,45 μm
Seleccione un Tamaño
50 PAIRS
822,00 €
822,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 PAIRS
822,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
822,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
descripción
47 mm diameter matched weight pairs, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 pairs
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
envase
pkg of 50 pair
fabricante / nombre comercial
MF-Millipore
Millipore
Parámetros
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diámetro
47 mm
diám. del filtro
47 mm
grosor
150 μm
color
white
índice de refracción
n/D 1.51
Matriz
MF-Millipore
tamaño de poro
0.45 μm pore size
79 % porosity
capacidad
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
punto de burbuja
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Código del filtro: HAWP
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han hecho de las membranas de filtración MF-Millipore una de las membranas más utilizadas en las aplicaciones analíticas y en investigación.
Los filtros MF-Millipore sin tensioactivo Triton contienen cantidades mínimas de agente humectante y un nivel más bajo de extraíbles del agua que los filtros MF-Millipore convencionales.
Características y beneficios:
- Filtro versátil para aplicaciones de supervisión biológica y medioambiental
- Disponibles en una variedad de tamaños de poro, en colores negro o blanco, con superficie cuadriculada o lisa.
- Compatibles con los métodos de esterilización con óxido de etileno, irradiación gamma y autoclave.
Aplicación
  • Clarificación de disoluciones acuosas
  • Eliminación de partículas
  • Análisis de partículas
  • Análisis microbiológico
  • Aislamiento de partículas similvíricas en aguas residuales
  • Agua de grado para análisis de microplásticos
  • Unión a ácidos nucleicos, incluido el eDNA
Información legal
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. What is the procedure for using a matched weight filter?
    1 respuesta
    1. To use matched weight filters:
      •They are packaged together in pairs and have a weight difference of no more than 0.1 mg.
      •Pre-weighing is not necessary.
      •They are stacked together in the filtration device.
      •When filtering the sample, it passes through both filters, with contaminants retained on the upper (test) filter. The weight difference after drying represents the contaminant weight in the sample.
      ¿Le ha resultado útil?