Saltar a
HATF08550
Immobilon®-NC Membrane
85 mm disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
50 pkg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
313,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free), nitrocellulose membrane, plain filter, white filter
Detection method:
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
Pore size:
0.45 μm pore size
Compatibility:
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with India ink, for use with Ponceau-S red
313,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Membrana Immobilon®-NC, sin Triton, ésteres mezclados de celulosa, 0,45 m, 85 mm, disco, 0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Mixed Cellulose Esters, Surfactant-Free, Transfer Membrane for western blotting using Chromogenic, Radioactive or Fluorescent detection methods.
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free), nitrocellulose membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
western blot: suitable
filter diam.
85 mm
thickness
180 μm
refractive index
n/D 1.51
pore size
0.45 μm pore size
capacity
117 μg/cm2 (insulin), 160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA), 259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with India ink, for use with Ponceau-S red
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: HATF
Principales mecanismos de adsorción: electrostático, hidrófobo
Application
  • Soluciones biológicas
  • Contacto celular
  • Volúmenes muy pequeños que requieren superficies sin tensioactivos
  • Aislamiento de partículas similvíricas en aguas residuales
  • Agua de calidad para análisis de microplásticos
  • Unión a ácidos nucleicos, incluido el eDNA
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
IPVH09120HATF00010IPVH10100
description
0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Mixed Cellulose Esters, Surfactant-Free, Transfer Membrane for western blotting using Chromogenic, Radioactive or Fluorescent detection methods.
description
10 sheets, 9 cm x 12 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
description
1 roll, 33 cm x 3 m, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
description
10 sheets, 10 cm x 10 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
detection method
fluorometric, chemiluminescent, colorimetric, radioactive
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
detection method
chemiluminescent, fluorometric, colorimetric, radioactive
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
material
nitrocellulose membrane, plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free), white filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
material
nitrocellulose membrane, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
PVDF membrane, white filter, plain filter
compatibility
for use with Ponceau-S red, for use with Amido black, for use with India ink, for use with CPTS, for use with Colloidal gold
compatibility
for use with Ponceau-S red, for use with Transillumination, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Amido black, for use with India ink, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Toluidine blue
compatibility
for use with Amido black, for use with Ponceau-S red, for use with India ink, for use with Colloidal gold, for use with CPTS
compatibility
for use with Amido black, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Transillumination, for use with Colloidal gold, for use with Toluidine blue, for use with Coomassie brilliant blue, for use with India ink, for use with CPTS
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
Pictogramas
Flame
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)