Documentos clave
H1WT1G01PN
Carcasa monocircular gama 4000
cartridge nominal length 10 in. (25.4 cm), 304 stainless steel ferrule, ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
Seleccione un Tamaño
H1WT1G01PN
1631,00 €
1631,00 €
Fecha estimada de envío18 de junio de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
H1WT1G01PN
1631,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161525
1631,00 €
Fecha estimada de envío18 de junio de 2025Detalles
Materiales
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
304 stainless steel ferrule
316 stainless steel (EN 1.4404)
PTFE seal (for Plunger Valve Tip)
silicone plunger seal (for valve tip)
Parámetros
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
L total
450.5 mm ± 3 (17.736 in. ± 0.118)
longitud nominal del cartucho
10 in. (25.4 cm)
Conexiones: D.E. × D.I. × Al
50.5 mm × 1 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
férula tamaño
4 in.
Puerto: D.E. × D.I. × Al
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, gauge connection ferrule
Adaptador
plunger-type drain valve
plunger-type vent valve
Descripción general
Series 4000 Housing Single-Round T-Line 10-inch Code 7
Single Round T-Line
Envase
Material Size: 1
Información legal
SERIES 4000 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany