FX0445
Formic acid
88%, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
Formic acid, Methanoic Acid,Aminic Acid
About This Item
Productos recomendados
product name
Ácido fórmico, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Agency
meets USP/NF
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.6 (vs air)
presión de vapor
44.8 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥88.0%
formulario
liquid
temp. de autoignición
1004 °F
lim. expl.
57 %
impurezas
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.002% Sulfate (SO4)
≤0.005% Ammonium (NH4)
≤0.4% Acetic acid (CH3COOH)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
≤5 ppm Iron (Fe)
residuo de evap.
≤0.002%
color
APHA: ≤15
índice de refracción
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
107 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 71 °C
densidad
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Clave InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Ammonium (NH4): 0.005% max
Assay: 88.0% min
Chloride (Cl): 0.001% max
Color (APHA): 15 max
Dilution test: To pass test
Evaporation residue: 0.002% max
Heavy metals (as Pb): 5ppm max
Iron (Fe): 5ppm max
Sulfate (SO4): 0.002% max
Sulfite (SO3): To pass test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C