Documentos clave
FX0437
Supelco
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, contains 0.1% (v/v) formic acid
Sinónimos:
Acetonitrile solution, ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide, acetonitrile
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein:
4124158
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número índice de la CE:
200-835-2
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Acetonitrilo solution,
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
0.095-0.105 % (v/v) CH3COOH
residuo de evap.
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
temperatura de transición
flash point 5.9 °C
densidad
0.782 g/mL at 25 °C
Formato
mixture
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
FX0437P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Nota de análisis
Assay (HCOOH)0.095-0.105% (v/v)Color (APHA)10 maxDensity at 25°CDetermineg/mLEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidGradient at 280 nm0.005AU maxUV Abs. at 230 nm1.00AU maxUV Abs. at 240 nm0.50AU maxUV Abs. at 250 nm0.05AU maxUV Abs. at 280 nm and higher0.05AU max
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
42.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
5.9 °C