Documentos clave
FX0235
Supelco
Ferric Sulfate, Hydrate
GR
Sinónimos:
Ferric Sulfate, Hydrate, Iron(III) Sulfate, Hydrate, Ferric Persulfate
About This Item
Fórmula lineal:
Fe2(SO4)3 · xH2O
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Número índice de la CE:
233-072-9
Ensayo:
≥72.0% (Fe2(SO4)3 basis)
Formulario:
powder
Para consultas sobre este producto FX0235, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nivel de calidad
Ensayo
≥72.0% (Fe2(SO4)3 basis)
Formulario
powder
impurezas
≤0.02% Insoluble matter
≤0.1% Substances not precipitated by ammonium hydroxide
color
slight yellow
pH
1.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
480 °C (decomposition)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.01%
nitrate (NO3-): ≤0.02%
trazas de catión
Cu: ≤0.005%
Fe2+: ≤0.02%
Zn: ≤0.02%
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/2Fe.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
Clave InChI
VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
Aplicación
GR
Nota de análisis
Assay [as Fe2(SO4)3]: 72.0% min
Chloride (Cl): 0.01% max
Color: Slight yellow
Copper (Cu): 0.005% max
Ferrous iron (Fe++): 0.02% max
Insoluble matter: 0.02% max
Nitrate (NO3): 0.02% max
Substances not precipitated by ammonium hydroxide: 0.10% max
Zinc (Zn): 0.02% max
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable