FCMAB215P
Milli-Mark® Anti-CD138-PE Antibody, clone MI15
clone MI15, Milli-Mark®, from mouse
Sinónimos:
Syndecan-1, SYND1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
PE
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MI15, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Milli-Mark®
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SDC1(6382)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Calidad
Descripción de destino
Información legal
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable