FCMAB208P
Milli-Mark® Anti-CD79αcy-PE Antibody, clone HM57
clone HM57, Milli-Mark®, from mouse
Sinónimos:
B-cell antigen receptor complex-associated protein alpha chain, Ig-alpha, MB-1 membrane glycoprotein, Surface IgM-associated protein, Membrane-bound immunoglobulin-associated protein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
PE
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
HM57, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Milli-Mark®
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD79A(973)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human Lymphocytes
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable