FCMAB182F
Milli-Mark® Anti-CD15-FITC Antibody, clone C3D-1
clone C3D-1, Milli-Mark®, from mouse
Sinónimos:
Alpha-(1,3)-fucosyltransferase, Galactoside 3-L-fucosyltransferase, Fucosyltransferase 4, Fucosyltransferase IV, FucT-IV, Fuc-TIV, ELAM-1 ligand fucosyltransferase
Seleccione un Tamaño
329,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
329,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
C3D-1, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Milli-Mark®
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FUT4(2526)
Categorías relacionadas
Descripción general
Anti-CD15, C3D-1, was included in the Sixth International Workshop and Conference on Human Leucocyte Differentiation Antigens, and studies by a number of laboratories confirmed its reactivity with CD15 (Kannagi, 1997).
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable