Saltar a
F1903
Fragmento de 40 kDa α de fibronectina hidrolizada con quimiotripsina (región de unión a heparina) humana purificada
Oferta disponible
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Gastar 450 € — Ahorrar 5 %; Gastar 700 € — Ahorrar 10 %; Gastar 1300 € — Ahorrar 15 %*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
500 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
601,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Form:
lyophilized
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
1 mg/mL
Mol wt:
40 kDa
601,00 €
Ahorre hasta 15 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
human
Quality Segment
form
lyophilized
mol wt
40 kDa
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type epithelial cells
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FN1(2335)
General description
Fragmento de 40 kDa de la fibronectina plasmática humana de unión a la heparina purificado a partir de hidrolizado de fibronectina plasmática humana con quimiotripsina. Esta preparación contiene la región de unión a la heparina CS-1 de la fibronectina. El fragmento de unión a la heparina promueve la organización del citoesqueleto en la señalización de integrinas. Esta preparación muestra una banda principal a 40 kDa en SDS-PAGE sin la presencia de especies de mayor peso molecular. Puede haber fragmentos proteolíticos más pequeños.
La materia prima de origen humano utilizada en la producción de este producto dio negativo para el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C (VHC), el virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1) y tipo 2 (VIH-2), el virus linfotrópico de células T humanas (HTLV-1 y HTLV-2) y Treponema pallidum. Manipular como si fuera potencialmente infeccioso.
Origen del producto: humano
Application
ELISA
Cromatografía de afinidad
Posiblemente para la cartografía molecular de la función de la fibronectina
Ensayos de señalización de integrinas y unión celular
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Physical form
Purificada por cromatografía en columna de gelatina-sefarosa y heparina-sefarosa. Liofilizado a partir de disolución salina tamponada con citrato sódico, 20 mM, NaCl 150mM, pH 7,4. Reconstituir con agua destilada.
Preparation Note
Mantener el material liofilizado a -20°C durante un máximo de un año después de la fecha de recepción. Después de la reconstitución, mantener a -20°C durante un máximo de 6 meses en alícuotas no diluidas. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
F1904FC010341635
description
-
description
-
description
from human plasma, liquid, 1 mg/mL (100 MG pack size is lyophilized), purified protein, suitable for cell culture
description
solution, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
-
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mol wt
40 kDa
mol wt
120 kDa
mol wt
220 kDa
mol wt
-
form
lyophilized
form
lyophilized
form
(liquid: 1MG, 5MG, 10MG pack size
lyophilized: 100 MG pack size)
form
solution
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. Hi, I would like to know why the fragment is 40KDa if the heparin-binding-site described in UniProt is 25 KDa.
    1 respuesta
    1. This product is an enzymatically digested fragment of intact plasma fibronectin. This preparation contains the CS-1 heparin-binding region of fibronectin. The 40K fragment is derived from the amino terminal heparin binding portion of the molecule. This fragment has not been sequenced in-house. Therefore, unfortunately more details is unavailable on this line. Please see UniProt Number P02751 for additional information on the sequence and molecular weight.
      ¿Le ha resultado útil?