Documentos clave
EZHEADMM1
Cabezal de filtración colector EZ-Fit®
for use with Milliflex Oasis® Funnel, pkg of 1 unit
Sinónimos:
Cabezal del colector EZ-FIT®, Para la aplicación biocarga, cabezal de filtración para colector
Seleccione un Tamaño
EZHEADMM1
472,00 €
472,00 €
Fecha estimada de envío18 de marzo de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
EZHEADMM1
472,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
472,00 €
Fecha estimada de envío18 de marzo de 2025Detalles
Materiales
316L stainless steel head
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
EZ-Fit®
aplicaciones
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidad
for use with Milliflex Oasis® Funnel
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El cabezal del colector EZ-Fit® para el embudo Milliflex Oasis® permite el uso de embudos Milliflex Oasis® con el colector de filtración al vacío EZ-Fit®. La unidad de filtración EZ-Fit® es un dispositivo de filtración desechable para análisis de la biocarga y se ha diseñado para asegurar una recuperación microbiana óptima. Las unidades de filtración esterilizadas y desechables agilizan la secuencia de trabajo, ahorran tiempo y proporcionan resultados de recuento microbiano muy fiables. El cabezal EZ-Fit® permite un fácil acoplamiento de la unidad de filtración al colector de filtración al vacío EZ-Fit®. El diseño del colector EZ-Fit® elimina las fuentes de contaminación que pueden provocar resultados falsos positivos: todas las áreas internas son accesibles y pueden limpiarse con eficacia; además, todos los componentes pueden ser esterilizados en autoclave.
Aplicación
El cabezal del colector EZ-Fit® para el embudo Milliflex Oasis® permite el uso de embudos Milliflex Oasis® con el colector de filtración al vacío EZ-Fit® y encuentra su aplicación en el ensayo de la biocarga y el control del agua de la cerveza, el agua embotellada, los cosméticos y los análisis de productos farmacéuticos.
Información legal
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany