Documentos clave
EZCURVCHA
Millipore
Fuente de alimentación para el dispensador EZ-Pak® Curve
External power supply/ charger for battery powered EZ-Pak® Dispenser Curve
Seleccione un Tamaño
1 EA
260,00 €
260,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
260,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
260,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
EZ-Pak®
salida
65 W
entrada
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
aplicaciones
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
compatibilidad
for use with EZ-Pak® Dispenser Curve
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
La fuente de alimentación externa es otro accesorio del dispensador EZ-Pak® Curve. El dispensador EZ-Pak® Curve revoluciona la manipulación de filtros para el método de ensayo de filtración a través de membrana al combinar los beneficios de la dispensación a gran velocidad de membranas estériles, la operación sin contacto y la transferencia de membrana con una sola mano. El cargador ayuda a encender la batería, y el dispensador puede trabajar con o sin conexión a una toma de corriente. Una batería de iones de litio completamente cargada puede contribuir a la dispensación de hasta 10 000 membranas. Después de 10 minutos de tiempo de inactividad, se activa un modo de espera para ahorrar energía.
Aplicación
La fuente de alimentación externa es otro accesorio del dispensador EZ-Pak® Curve utilizado en análisis microbiológicos generales de cerveza, agua embotellada, productos farmacéuticos, análisis medioambientales, pruebas de biocarga y control del agua.
Información legal
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany