Saltar a
EX0274
Specially Denatured Alcohol 3C
190 Proof
Sinónimos:
ethyl alcohol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352104
El producto EX0274 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid
concentration
190 proof in alcohol (denatured)
transition temp
flash point 16 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
190 Proof
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Specially Denatured Alcohol 3C
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
16 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)