Documentos clave
EX0242
Supelco
Acetato de etilo
Biosynthesis OmniSolv®
Sinónimos:
EtOAc
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
88.11
Beilstein:
506104
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
205-500-4
Ensayo:
≥99.9% (GC)
bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
presión de vapor:
73 mmHg ( 20 °C)
El producto EX0242 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
densidad de vapor
3 (20 °C, vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
OmniSolv®
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
801 °F
lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
impurezas
≤0.8 μeq/g Titrable acid
≤100 ppm Water (H2O)
≤250 ppt Fluorescence (as quinine base)
residuo de evap.
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -4 °C
solubilidad
85.3 g/L
densidad
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤255 nm
Absorción UV
λ: 255 nm Amax: ≤1.00
λ: 257 nm Amax: ≤0.35
λ: 263 nm Amax: ≤0.06
λ: 275 nm Amax: ≤0.02
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
Formato
neat
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Biosynthesis OmniSolv®
Nota de preparación
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análisis
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.8µeq/g maxUV Abs. at 255 nm1.00AU maxUV Abs. at 257 nm0.35AU maxUV Abs. at 263 nm0.06AU maxUV Abs. at 275 nm0.02AU maxUV Abs. at 300 nm0.01AU maxUV Cut-off255nm maxWater (H2O)100ppm max
Información legal
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C - closed cup