Documentos clave
ET-BAGRACK-KIT
Millipore
NovaSeptum® GO Fixture for TC Bag Rack
Seleccione un Tamaño
1 PKG
181,00 €
181,00 €
Fecha estimada de envío02 de julio de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
181,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104105
181,00 €
Fecha estimada de envío02 de julio de 2025Detalles
Línea del producto
NovaSeptum® GO
Nivel de calidad
Características
autoclavable
Parámetros
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F)
6 bar max. pressure (87 psi) at ±25 °C
aplicaciones
pathogen testing
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Device configuration: Sterile Sampling accessory
NovaSeptum® GO Fixture is designed to make compatible TC Bag Rack with NovaSeptum® GO
Aplicación
Sterility testing, pyrogenic testing, endotoxin testing, chemical analysis, pH analysis, and fermentation applications
Envase
ET-BAGRACK-KIT (1 unit per box)
Componentes
  • Stainless steel in compliance with A4
Información legal
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany