Documentos clave
ENSTAG
Millipore
NovaSeptum® GO First Actuation Locking Tag
Seleccione un Tamaño
100 PKG
174,00 €
174,00 €
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 PKG
174,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104105
174,00 €
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025Detalles
Línea del producto
NovaSeptum® GO
Características
autoclavable
Parámetros
0-134 °C temp. range (32-273 °F)
aplicaciones
pathogen testing
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Device configuration: Sterile Sampling accessory
NovaSeptum® GO First actuation tag is used to demonstrate the absence of teampering of the sampling solution prior to the first intended actuation.
Aplicación
Sterility testing, pyrogenic testing, endotoxin testing, chemical analysis, pH analysis, and fermentation applications
Envase
ENSTAG (100 unit per box)
Componentes
  • Locking tag: Polyamid/stainless steel
Información legal
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany