Documentos clave
DX2091
Supelco
p-Dioxane
OmniSolv®
Sinónimos:
p-Dioxane, 1,4-Dioxane, 1
About This Item
Fórmula lineal:
-O(CH2)2O(CH2)2-
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191504
Número índice de la CE:
204-661-8
bp:
101.5 °C/1013 hPa
El producto DX2091 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
presión de vapor
41 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
OmniSolv®
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
caducidad
12 mo. (from manufacture date)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.05% Water (H2O)
≤2 mg/L Peroxide (as H2O2)
residuo de evap.
≤1 mg/L
color
clear colorless,
índice de refracción
n20/D 1.4206-1.4226
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp
12 °C
temperatura de transición
flash point 11 °C
densidad
1.03 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤215 nm
Absorción UV
λ: 215 nm Amax: ≤1.00
λ: 250 nm Amax: ≤0.300
λ: 300 nm Amax: ≤0.020
λ: 350 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
O1CCOCC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Clave InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
OmniSolv®
Nota de preparación
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análisis
Expiration dateExp 12 months from mfg dateAssay (GC)99.9% minBoiling range101-102°CEvaporation residue1mg/L maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testPeroxide (as H2O2)2mg/L maxRefractive index (n 20/D)1.4206-1.4226UV Abs. at 215 nm1.00AU maxUV Abs. at 250 nm0.300AU maxUV Abs. at 300 nm0.020AU maxUV Abs. at 350 nm0.005AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off215nm maxWater (H2O)0.05% max
Información legal
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)