Documentos clave
DR1086
Sigma-Aldrich
Anti-ATF3 Mouse mAb (6B8)
liquid, clone 6B8, Calbiochem®
Seleccione un Tamaño
100 μG
382,00 €
382,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
382,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
382,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6B8, monoclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG3
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ATF3(467)
Descripción general
Anti-ATF3, mouse monoclonal, clone 6B8, recognizes the human ATF3 protein. It is validated for ELISA and Western blotting.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ATF3 protein.
Recognizes the ATF3 protein.
Inmunógeno
Full-length, recombinant, human ATF3 (aa 1-182), expressed as a GST fusion protein.
Aplicación
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertencia
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Otras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable