Documentos clave
DR1075
Sigma-Aldrich
Anti-TARDBP Mouse mAb (2E2-D3)
liquid, clone 2E2-D3, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-TAR DNA Binding Protein
Seleccione un Tamaño
100 μG
416,00 €
416,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
416,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
416,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2E2-D3, monoclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TARDBP(23435)
Descripción general
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~45 kDa TARDBP protein.
Recognizes the ~45 kDa TARDBP protein in A431 and HeLa cells and human leiomyosarcoma tissue.
This Anti-TARDBP Mouse mAb (2E2-D3) is validated for use in Immunoblotting, Immunocytochemistry, Paraffin Sections for the detection of TARDBP.
Inmunógeno
Full-length, recombinant human TARDBP (aa 1-261), expressed as a GST fusion protein.
Aplicación
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Paraffin Sections (5 &microg/ml)
Advertencia
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Forma física
In PBS, pH 7.7.
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análisis
Negative Control
293T cells
Positive Control
A431 cells, Human leiomyosarcoma tissue, HeLa cells
Otras notas
Ilieva, E,V., et al. 2010. Free Radic. Biol. Med.48, 1302.
Wils H, et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A107 3858.
Foulds, P,G., et al. 2009. Acta Neuropathol.118 647.
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable