DR1001
Anti-8-Hydroxyguanosine Goat pAb
liquid, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-8-OHG, Anti-8-oxo-G
Seleccione un Tamaño
435,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
435,00 €
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies (predicha por homología)
all
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
ELISA (≥1:250,000)
Paraffin Sections (≥1:200, proteinase K pre-treatment recommended; see figure legend, see application references)
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
Alzheimer’s disease brain tissue
Otras notas
Parker, A.R., et al. 2002. Cancer Res.62, 7230.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable