Documentos clave
D03071S01
Millipore
Cartucho de filtración Clarigard®
pore size 3.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinónimos:
Clarigard Cartridge Filter 10 in. 3.0 μm Code 7 Silicone
Seleccione un Tamaño
1 EA
128,00 €
128,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
128,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
128,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene
silicone seal
Nivel de calidad
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Clarigard®
Clarigard®
Parámetros
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
longitud nominal del cartucho
10 in. (25 cm)
Diámetro
7.0 cm (2.75 in.)
impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤10 mg
tamaño de poro
3.0 μm nominal pore size
3.0 μm pore size
entrada
sample type liquid
código del cartucho
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descripción general
Device Configuration: Cartridge
Nota de preparación
Sterilization Method
10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min
Nota de análisis
Gravimetric Extractables: after 24-h soak in water
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥3 L
Otras notas
Directions for Use
  • Organism Retention: 99.99% retention
  • Mode of Action: Filtration (nominal)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Bioburden reduction
  • Instructions for Use: Please refer to the POLYGARD® and CLARIGARD® Cartridges user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Información legal
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany