CZRV71TP1
Viresolve® NFR Cartridge Filter
Retrovirus removal
Sinónimos:
Viresolve NFR Cartridge Filter 10 in. Code 7
Seleccione un Tamaño
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Seleccione un Tamaño
About This Item
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Productos recomendados
Materiales
polyethersulfone
polypropylene
silicone seal
Nivel de calidad
Características
holdup volume 175 mL
fabricante / nombre comercial
Viresolve®
Parámetros
≤16 mL/min air diffusion at 3.45 bar (50 psig) and 23 °C (in water)
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
600-1200 L process volume
técnicas
protein purification: suitable
longitud nominal del cartucho
10 in. (25 cm)
filtración área
0.43 m2
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤35 mg/cartridge
Matriz
Viresolve® NFR
código del cartucho
Code 7
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
- Organism Retention: Retrovirus
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: Protein purification
- Intended Use: Viral clearance
- Instructions for Use: Please see the user guide (pg. 3) shipped with this product
- Storage Statement: Store at room temperature
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Nota de preparación
After wetting, may be autoclaved for 3 cycles of up to 60 min at 125 °C,
using liquid cycle, slow exhaust.