CX2286
Ciclohexano
OmniSolv®
Sinónimos:
Hexahydrobenzene
About This Item
Productos recomendados
Agency
suitable for EPA 1613
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.9 (vs air)
presión de vapor
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
OmniSolv®
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
500 °F
lim. expl.
9 %
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.01% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
residuo de evap.
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -18 °C
solubilidad
0.05 g/L
densidad
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤200 nm
Absorción UV
λ: 200 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.50
λ: 220 nm Amax: ≤0.20
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Clave InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de preparación
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C - closed cup
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.