Documentos clave
CX0395
Supelco
Carbon Disulfide
Carbon Disulfide
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
Carbon Disulfide, Carbon Bisulfide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CS2
Número de CAS:
Peso molecular:
76.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191602
Número índice de la CE:
200-843-6
Ensayo:
≥99.9% (GC)
bp:
46.5 °C/1013 hPa
presión de vapor:
398 hPa ( 20 °C)
El producto CX0395 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Agency
meets USP/NF
Nivel de calidad
presión de vapor
398 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
impurezas
≤0.05% Water (H2O)
residuo de evap.
≤0.002%
color
APHA: ≤10
bp
46.5 °C/1013 hPa
mp
-111.6 °C
temperatura de transición
flash point -30 °C
solubilidad
2.1 g/L
densidad
1.26 g/cm3 at 20 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Clave InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
CX0395-6 and CX0395-5 are packaged in poly coated glass bottles
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análisis
Assay (GC): 99.9% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Clear liquid
Hydrogen sulfide (H2S): To pass test (about 1.5 ppm)
Sulfur dioxide (SO2): To pass test (about 2.5 ppm)
Water (H2O): 0.05% max
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-30 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Preguntas
Revisiones
Filtros activos
  1. 1 valoración sin reseña