CVDR53TP3
Durapore® (w/Prefilter) 0.65 µm, Cartridge
cartridge nominal length 30 in. (75 cm), filter diam. 2.7 in. (6.9 cm), Code 5
Seleccione un Tamaño
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Seleccione un Tamaño
About This Item
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Materiales
mixed cellulose esters (MCE) prefilter
polypropylene device
polypropylene support
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets EU 1935/2004/EC (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
Durapore®
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Durapore®
Parámetros
≤30 mL/min air diffusion at 620 mbar (9 psig) (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 121 °C (forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 121 °C (forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 25 °C (reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (forward)
1.7 bar max. inlet temp. (25 psi) at 25 °C (reverse)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (forward)
técnicas
prefiltration: suitable
Longitud
30 in.
Anchura
2.7 in.
longitud nominal del cartucho
30 in. (75 cm)
Tamaño de la unidad
30 in.
diám. del filtro
2.7 in. (6.9 cm)
Área de filtración del filtro
2.07 m2
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤45 mg/cartridge
Matriz
Durapore® (w/Prefilter)
tamaño de poro
0.65 μm pore size
punto de burbuja
≥965 mbar (14 psig), air with water
Código
Code 5
Descripción general
Cartridge type: Liquid
Envase
Nota de preparación
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Nota de análisis
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥ 1 L
Otras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations