Documentos clave
CT10F1C50
Millipore
Cartucho de filtración Polygard® CT
pore size 10.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Sinónimos:
Polygard® CT CLAR SER 50/PK
Seleccione un Tamaño
50 PKG
930,00 €
930,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 PKG
930,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
930,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene
Nivel de calidad
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Polygard
longitud nominal del cartucho
10 in. (25 cm)
tamaño de poro
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
entrada
sample type liquid
código del cartucho
Code F (double open end w/flat gaskets)
Descripción general
Device Configuration: Cartridge
Información legal
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany