Documentos
CT01F1C50
Millipore
Cartucho de filtración Polygard® CT
pore size 0.1 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Sinónimos:
Polygard® CT CLAR SER 50/PK
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiales
polypropylene
Nivel de calidad
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Polygard
longitud nominal del cartucho
10 in. (25 cm)
tamaño de poro
0.1 μm nominal pore size
0.1 μm pore size
entrada
sample type liquid
código del cartucho
Code F (double open end w/flat gaskets)
Categorías relacionadas
Descripción general
Device Configuration: Cartridge
Información legal
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany