CS20MS01H1
Clarisolve® Pod Depth Filter
20MS, 20µm, filtration area 0.014 m², High-density cell cultures, Lab Scale
Sinónimos:
Clarisolve 20 μm Lab Scale Depth Filters, 0.014 m2 (0.15 ft2)
Seleccione un Tamaño
420,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
420,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Materiales
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Clarisolve®
Parámetros
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Altura
14 cm (5.3 in.)
Longitud
22 cm (8.5 in.)
Anchura
7.4 cm (2.9 in.)
filtración área
0.014 m2
impurezas
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
residuos de carbono orgánico total (TOC)
1.4-2.1 μg/L
entrada
sample type liquid
conductividad
0.80 – 1.59 μS/cm
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Especificaciones
Nota de preparación
Se mantiene la integridad después de 2 ciclos de autoclave de 60 minutos a 123 °C.
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar