CP1504S03
Lifegard™ 1,0 µm nominal, Cartucho
cartridge nominal length 40 in. (100 cm), filter diam. 2.9 in. (7.4 cm), Code 0
Seleccione un Tamaño
1222,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1222,00 €
Materiales
polypropylene device
polypropylene support
silicone seal
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
Lifegard™
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Lifegard™
Parámetros
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
técnicas
prefiltration: suitable
Longitud
40 in.
Anchura
2.7 in.
longitud nominal del cartucho
40 in. (100 cm)
Tamaño de la unidad
40 in.
diám. del filtro
2.9 in. (7.4 cm)
filtración área
1.84 m2
impurezas
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<1.0 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤250 mg/cartridge
Matriz
Lifegard™
tamaño de poro
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
Código
Code 0
Descripción general
Cartridge type: Liquid
Características y beneficios
Envase
Especificaciones
Nota de preparación
Nota de análisis
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥ 5 L
Otras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations