Documentos clave
CN1202001
Millipore
*PP PLEAT CART 1.2UM 20" C-0
Seleccione un Tamaño
1 EA
485,00 €
485,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
485,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
485,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene
Nivel de calidad
tamaño de poro
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
código del cartucho
Code 0 (2-222; O-rings)
Descripción general
Device Configuration: Cartridge