Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea |
Acerca de este artículo
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
EMPROVE® Filter, Milligard®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Milligard®
parameter
1.38 bar max. differential pressure (20 psid) at 25 °C (Reverse), 5.52 bar max. differential pressure (80 psid) at 4-25 °C (Forward)
technique(s)
prefiltration: suitable
L
317.5 mm (12.5 in.)
W
2.7 in.
cartridge nominal length
10 in. (25 cm)
diam.
69 mm (2.71 in.)
filtration area
0.6 m2
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm pore size
input
sample type liquid
cartridge code
Code 7
General description
Preparation Note
Autoclave en húmedo x25, ciclos de 60 minutos a 128°C. Vapor en línea (húmedo): 10 ciclos directos, 30 minutos,
135 °C a ≤0,34 bar y 5 ciclos inversos,
30 minutos, 135 °C a ≤0,07 bar (<1 psid)*.
*Los dispositivos fueron validados utilizando vapor a una presión diferencial completa empezando a 31 psid hasta una presión diferencial final de 1 psid, lo que provoca un promedio calculado de 4 psid en direcciones directa e inversa.
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: BioProcessing
- Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o del grado de contaminación microbiana
- Instrucciones de uso: consulte las instrucciones de humectación en el manual del usuario de las membranas MILLIGARD® PES
- Condiciones de conservación: Consulte el manual del usuario de las membranas MILLIGARD® PES
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 1.2/0.45 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm) | description pore size 1.2/0.8 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm) | description pore size 1.2/0.8 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm) | description pore size 1.2/0.8 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm) |
| pore size 1.2/0.45 μm pore size | pore size 1.2/0.8 μm pore size | pore size 1.2/0.8 μm pore size | pore size 1.2/0.8 μm pore size |
| technique(s) prefiltration: suitable | technique(s) prefiltration: suitable | technique(s) prefiltration: suitable | technique(s) prefiltration: suitable |
| filtration area 0.6 m2 | filtration area 1.06 m2 | filtration area 0.53 m2 | filtration area 1.59 m2 |
| product line EMPROVE® Filter, Milligard® | product line EMPROVE® Filter, Milligard® | product line EMPROVE® Filter, Milligard® | product line EMPROVE® Filter, Milligard® |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| matrix Milligard® PES | matrix Milligard® PES | matrix Milligard® PES | matrix Milligard® PES |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Milligard® PES 1,2/0,45 µm, Cartucho
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Cómo encontrar el número de producto
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia