CGW974S03
Polysep™ II 2,0/1,2 µm nominal, Cartucho
pore size 2.0/1.2 μm, filter diam. 7.1 cm (2.8 in.), cartridge nominal length 100 cm (40 in.)
Seleccione un Tamaño
2089,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
2089,00 €
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene prefilter
polypropylene support
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
Polysep™
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Polysep™
Parámetros
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
técnicas
prefiltration: suitable
Longitud
40 in.
Anchura
2.7 in.
longitud nominal del cartucho
100 cm (40 in.)
diám. del filtro
7.1 cm (2.8 in.)
Área de filtración del filtro
1.84 m2
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction )
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction )
Matriz
Polysep™ II
pore size
2.0/1.2 μm nominal pore size
2.0/1.2 μm pore size
código del cartucho
Code 7
Descripción general
Características y beneficios
Envase
Nota de preparación
Nota de análisis
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥ 20 L
Otras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide and introduction section of Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations