CGW973S03
Polysep™ II 2,0/1,2 µm nominal, Cartucho
pore size 2.0/1.2 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
Sinónimos:
Polysep II Cartridge Filter 30 in. 2.0/1.2 μm Code 7
Seleccione un Tamaño
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Seleccione un Tamaño
About This Item
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene support (Spun bonded)
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
Polysep™
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Polysep™
Parámetros
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
técnicas
prefiltration: suitable
Longitud
30 in.
Anchura
2.7 in.
longitud nominal del cartucho
30 in. (75 cm)
Diámetro
7.1 cm (2.8 in.)
filtración área
1.38 m2
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤420 mg/cartridge
Matriz
Polysep™ II
pore size
2.0/1.2 μm nominal pore size
2.0/1.2 μm pore size
entrada
sample type liquid
código del cartucho
Code 7
Descripción general
Características y beneficios
Envase
Otras notas
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: BioProcessing
- Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
- Instrucciones de uso: Consulte la primera página de la Guía de inspección visual y la sección de introducción del resumen técnico de los ésteres mezclados de celulosa
- Condiciones de almacenamiento: Consulte el resumen técnico de los ésteres mezclados de celulosa
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Nota de preparación
10 ciclos de 30 min en autoclave o de vapor in situ (SIP) a 121 °C
30 min con agua caliente a 80 °C
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2