CGW971S03
Polysep™ II 2,0/1,2 µm nominal, Cartucho
pore size 2.0/1.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Sinónimos:
Polysep II Cartridge Filter 10 in. 2.0/1.2 μm Code 7
Seleccione un Tamaño
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Seleccione un Tamaño
About This Item
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass fiber (BGF) prefilter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
polypropylene support (Spun bonded)
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
Polysep™
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Polysep™
Parámetros
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
técnicas
prefiltration: suitable
Longitud
10 in.
Anchura
2.7 in.
longitud nominal del cartucho
10 in. (25 cm)
Diámetro
7.1 cm (2.8 in.)
filtración área
0.46 m2
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤140 mg/cartridge
Matriz
Polysep™ II
pore size
2.0/1.2 μm nominal pore size
2.0/1.2 μm pore size
entrada
sample type liquid
código del cartucho
Code 7
Descripción general
Características y beneficios
Envase
Otras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to the first page of Visual Inspection Guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Nota de preparación
30 min with hot water @ 80 °C
10 autoclave cycles or SIP @ 121 °C for 30 min
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2