Documentos clave
CGW373S48
Millipore
Polysep II 1,0/0,2 µm nominal, Cartucho
Seleccione un Tamaño
48 PKG
Preguntar
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
48 PKG
Preguntar
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Materiales
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
fluoroelastomer O-ring
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene support
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets EU 1935/2004/EC (all component materials)
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
Polysep
Características
hydrophilic
técnicas
prefiltration: suitable
Longitud
30 in.
Anchura
2.7 in.
filtración área
1.38 m2
impurezas
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matriz
Polysep II
pore size
1.0/0.2 μm nominal pore size
código del cartucho
Code 7
Nota de análisis
Effluent was negative after a water flush of 15 L per autoclaved 30-inch equivalent.
Otras notas
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide and introduction section of Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Información legal
Polysep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2