Documentos clave
CGA473006
Millipore
CG Filter
pore size 0.4 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinónimos:
CG Filter 30 in. 0.4 µm Code 7
Seleccione un Tamaño
6 PKG
3475,00 €
3475,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 PKG
3475,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
27293007
3475,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass fiber (BGF)
borosilicate glass fiber (BGF) prefilter
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Características
hydrophilic
disponibilidad
available only in Japan
Parámetros
490 bar max. differential pressure at 20 °C
490 bar max. inlet pressure at 20 °C
longitud nominal del cartucho
30 in. (75 cm)
Diámetro
7.0 cm (2.75 in.)
filtración área
0.15 m2
tamaño de poro
0.4 μm nominal pore size
0.4 μm pore size
entrada
sample type liquid
código del cartucho
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descripción general
Device Configuration: Cartridge
Nota de preparación
Sanitization Protocol
30 min with hot water @ 80 °C
Sterilization Method
Hot water sanitized @ 80 °C for 30 min
Nota de análisis
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥5 L